terc-Pentilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24639.14
B24639.22
B24639.14EA
60.7
EUR
B24639.14
B24639.22
terc-Pentilamina 98%
terc-Pentilamina
Purity: 98%
CAS No.: 594-39-8
Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Amine-like
Boiling Point: 76-78°
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008056
Formula:
C₅H₁₃N Pto. Ebullición: 76…78 °C Pto. de fusión: –105 °C Densidad: 0,746 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008056 Núm. CAS: 594-39-8 EINECS: 209-839-9 UN: 1106 ADR: 3,II |