terc-Butilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoisobutane
107820010 107820050 107820025 107820100
ACRO107820010EA 51.7 EUR
ACRO107820010 ACRO107820050 ACRO107820025 ACRO107820100
terc-Butilamina 99%
terc-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 46 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008050
Núm. CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,01544
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Starch Passes test