terc-Butilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoisobutane
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
A11135.0DEA 355 EUR
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
terc-Butilamina 98%
terc-Butilamina
Purity: 98% CAS No.: 75-64-9 Molecular Formula: (CH3)3CNH2 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -38°(-36°F) Refractive Index: 1.3780 Odour: Amine-like Melting Point: -67° Boiling Point: 44-46° Beilstein Reference: 605267 Merck Reference: 14,1545 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008050
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 44…46 °C
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,696
Pto. de inflamación: –38 °C (–36 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008050
Núm. CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,1545