terc-Butilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
8.01546.0100EA 33.2 EUR
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
terc-Butilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
terc-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 44,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –72 °C
Densidad: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008050
Núm. CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Índice Merck: 13,01544
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 44 °C
Vapor Pressure 300 hPa (20 °C)
Flash Point -38 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.2 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C DIN 51794