terc-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Aminoisobutane
B0709.0025
B0709-25ML
B0709-500ML
B0709-100ML
TCIAB0709.0025EA
0
EUR
TCIAB0709.0025
TCIAB0709-25ML
TCIAB0709-500ML
TCIAB0709-100ML
terc-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
terc-Butilamina
Formula:
C₄H₁₁N Pto. Ebullición: 46°C Pto. de fusión: –72 °C Densidad: 0,6965 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –7°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008050 Núm. CAS: 75-64-9 EINECS: 200-888-1 UN: 3286 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01545 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |