Nitro-terc-butano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. Ebullición: 126…127 °C Pto. de fusión: 27…31 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007393 Núm. CAS: 594-70-7 EINECS: 209-851-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |