2,2,4-Trimetilpentano ≥99.7% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isooctano
22901.K2
22901.M1
22901.K2EA
101
EUR
22901.K2
22901.M1
2,2,4-Trimetilpentano ≥99.7% para HPLC
2,2,4-Trimetilpentano
Purity: 99.7+%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.692
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Pto. Ebullición: 98…99 °C Pto. de fusión: –107 °C Densidad: 0.692 Pto. de inflamación: –7 °C (19 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008943 Núm. CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Índice Merck: 14,5193 |