2,2,4-Trimetilpentano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isooctano
A19756.0F
A19756.AP
A19756.0FEA
79.9
EUR
A19756.0F
A19756.AP
2,2,4-Trimetilpentano ≥99%
2,2,4-Trimetilpentano
Purity: 99%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: C8H18
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Pto. Ebullición: 98…99 °C Pto. de fusión: –107 °C Densidad: 0,692 Pto. de inflamación: –7 °C (19 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008943 Núm. CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Índice Merck: 14,5193 |