2,2,4-Trimetilpentano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
34499-1L 34499-2.5L 34499-6X1L
34499-1LEA 104 EUR
34499-1L 34499-2.5L 34499-6X1L
2,2,4-Trimetilpentano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
2,2,4-Trimetilpentano
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 3.9 (vs air)
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Determination of P/N ≤5 ng/L
Autoignition Temperature 745 °F
Explosion Limit 6 %
Vapor Pressure 41 mmHg ( 21 °C)