2,2,4-Trimetilpentano, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
28780.322EA 169 EUR
28780.322 28780.366
2,2,4-Trimetilpentano, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Pto. Ebullición: 99.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm