2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
28781.291EA 88.6 EUR
28781.291 28781.325 28781.460
2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Pto. Ebullición: 99.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Boiling point 99 - 100 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Density (20/20) 0.691 - 0.696
Índice de refracción (20°C) 1.391 - 1.393
Substances coloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.2 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test