2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83630.320EA 281 EUR
83630.320 83630.290
2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 99,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,50 %
Agua Max. 0,01 %
Residuo no volátil Max. 0,0005 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Transmitancia (220 nm) Min. 70,0 %
Transmitancia (235 nm) Min. 80,0 %
Transmitancia (255 nm) Min. 98,0 %
Conforme a BDH 15246 Pasa test