Tapones para los oídos desechables, E-A-R™ Push-Ins™
Proveedor: 3M
E-A-R™
MMMAEX01021EA 80.1 EUR
MMMAEX01021 111-1798
Tapones para los oídos desechables, E-A-R™ Push-Ins™
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Estos tapones semi-insertos son muy fáciles de insertar ya que no es necesario comprimirlos; los usuarios solo tienen que usar el agarre flexible y colocar el tapón para los oídos en su posición. Como el usuario no tiene que tocar la espuma durante su colocación, es uno de los tipos de tapones para los oídos más higiénicos.
  • Su agarre flexible hace que sea más fácil de insertar y retirar
  • La espuma E-A-Rform se ablanda con el calor del cuerpo para crear un ajuste personalizado que se vuelve más cómodo con el uso
  • Sellado de baja presión, disponible con o sin cordón
Ideales para altos niveles de exposición al ruido y están especialmente indicados para ruidos de baja frecuencia en una amplia variedad de lugares de trabajo, como automoción, industrias química y farmacéutica, construcción e ingeniería pesada.
Relación señal-ruido: 38 dB
Certificaciones: EN 352-2