Tapones para los oídos reutilizables, E-A-R™ Tracer™
Proveedor: 3M
TR01000 TR01001 TR01020
111-0726EA 263 EUR
111-0726 111-1128 111-1129
Tapones para los oídos reutilizables, E-A-R™ Tracer™
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Los exclusivos tapones para los oídos E-A-R™ Tracer™, de talla única, se ajustan a la mayoría de los canales auditivos de forma cómoda, ofrecen un gran nivel de atenuación y, además, ofrecen la ventaja de incorporar un cordón metálico extraíble que los hace ideales para la industria de la fabricación de alimentos. Los tapones premoldeados con triple reborde están fabricados con materiales flexibles preformados para ajustarse al oído.
  • Lavables y reutilizables, fáciles de limpiar
  • Su agarre más largo facilita la inserción
  • Fabricados con caucho de silicona suave y duradero con cordón
Relación señal-ruido: 32 dB (Tracer™)/20 dB (Tracer™ 20).
Certificaciones: EN 352-2
Precaución: * One size fits all.