2,3-Dimetilbutano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22223.06
B22223.14
B22223.22
B22223.06EA
37.2
EUR
B22223.06
B22223.14
B22223.22
2,3-Dimetilbutano ≥99%
2,3-Dimetilbutano
Purity: 99%
CAS No.: 79-29-8
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.375
Odour: Mild
Melting Point: -129°
Boiling Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1730737
UN No.: 2457
MDL No.: MFCD00008925
Formula:
C₆H₁₄ Pto. Ebullición: 57…59 °C Pto. de fusión: –129 °C Densidad: 0,662 Pto. de inflamación: –29 °C (–20 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008925 Núm. CAS: 79-29-8 EINECS: 201-193-6 UN: 2457 ADR: 3,II |