2,4-Dimetilpentano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L03570.04
L03570.09
L03570.04EA
70.6
EUR
L03570.04
L03570.09
2,4-Dimetilpentano ≥98%
2,4-Dimetilpentano
Purity: 98+%
CAS No.: 108-08-7
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3820
Melting Point: ca -123°
Boiling Point: 79-80°
Beilstein Reference: 1696855
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00008945
Formula:
C₇H₁₆ MW: 100,2 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C Pto. de fusión: ∼–123 °C Densidad: 0,670 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008945 Núm. CAS: 108-08-7 EINECS: 203-548-0 UN: 1206 ADR: 3,II |