Escualano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 90.5 EUR
8.14605.0100 8.14605.1000
Escualano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Escualano
Formula: C₃₀H₆₂
Pto. Ebullición: 470 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008953
Núm. CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Índice Merck: 12,08923