2-Metilbutano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Formula:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 30 °C Pto. de fusión: –160 °C Densidad: 0,62 Pto. de inflamación: –57 °C (–70 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009338 Núm. CAS: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |