2-Metilbutano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
103614TEA 83.2 EUR
103614T 103616V
2-Metilbutano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 28 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –160 °C
Densidad: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009338
Núm. CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 0.5
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 50 ppm
n-Pentane Max. 1.0 %
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm