2-Metilbutano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24872.298EA 120 EUR
24872.298 24872.323 24872.260
2-Metilbutano ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 28 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –160 °C
Densidad: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009338
Núm. CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Boiling point 27.0 - 28.5 °C
Density (20/4) 0.600 - 0.640
Índice de refracción (20°C) 1.353 - 1.355
Evaporation residue Max. 50 ppm