2-Metilbutano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: iso-Pentano
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 64.2 EUR
59060-5ML 59060-10ML
2-Metilbutano, Supelco®
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 28 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –160 °C
Densidad: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009338
Núm. CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM