2-Metilpentano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iso-Hexano
L03001.AE L03001.AP
L03001.AEEA 66.3 EUR
L03001.AE L03001.AP
2-Metilpentano ≥99%
2-Metilpentano
Purity: 99+% CAS No.: 107-83-5 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.3710 Odour: Petroleum-like Melting Point: -154° Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1730735 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009406
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 61…62 °C
Pto. de fusión: –154 °C
Densidad: 0,653
Pto. de inflamación: –40 °C (–40 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009406
Núm. CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM