3-Metilpentano 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03133.AE
L03133.AP
L03133.AEEA
55.5
EUR
L03133.AE
L03133.AP
3-Metilpentano 99
3-Metilpentano
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Formula:
C₆H₁₄ MW: 86.18 g/mol Pto. Ebullición: 63…65 °C Pto. de fusión: –118 °C Densidad: 0.663 Pto. de inflamación: –32 °C (–26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009342 Núm. CAS: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN: 1208 ADR: 3 II |