3-Metilpentano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 398 EUR
68320-50ML 68320-5ML
3-Metilpentano, Supelco®
3-Metilpentano
Formula: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 64
Pto. de fusión: –118 °C
Densidad: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009342
Núm. CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM