Acetato de isopropenilo 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

152500010 152502500
ACRO152500010EA 87.9 EUR
ACRO152500010 ACRO152502500
Acetato de isopropenilo 99%
Acetato de isopropenilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008709
Núm. CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05223

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR