Acetato de bencilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105820010 105822500
ACRO105820010EA 90 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Acetato de bencilo 99+%
Acetato de bencilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 206 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 1,055 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008712
Núm. CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Índice Merck: 13,01125
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %