Acetato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 140-11-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5020
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1908121
Merck Reference: 14,1123
MDL No.: MFCD00008712
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 205…207 °C Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 1,053 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008712 Núm. CAS: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Índice Merck: 14,1123 |