Acetato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 28.8 EUR
8.03181.0100 8.03181.1000
Acetato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de bencilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 206 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008712
Núm. CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Índice Merck: 13,01125
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5