Fenilacetato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 33.6 EUR
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Fenilacetato de metilo 99+%
Fenilacetato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…50 °C
Densidad: 1,067 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008453
Núm. CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Índice Merck: 12,07422
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %