Fenilacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylacetic acid methyll ester
A15537.0B A15537.0I A15537.30
A15537.0BEA 75.8 EUR
A15537.0B A15537.0I A15537.30
Fenilacetato de metilo ≥99%
Fenilacetato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Pto. de fusión: 49…50 °C
Densidad: 1,067
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008453
Núm. CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Índice Merck: 14,7268