2,3-Dibromopropeno 80% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 45.1 EUR
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibromopropeno 80% tech.
2,3-Dibromopropeno
Formula: C₃H₄Br₂
Pto. Ebullición: 42…44 °C (17 mmHg)
Densidad: 2,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000211
Núm. CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03050
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)