2-Bromo-1-buteno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B20067.06 B20067.14 B20067.03
B20067.06EA 318 EUR
B20067.06 B20067.14 B20067.03
2-Bromo-1-buteno ≥97%
2-Bromo-1-buteno
Purity: 97% CAS No.: 23074-36-4 Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2 Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 88 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –133,4 °C
Densidad: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039178
Núm. CAS: 23074-36-4
EINECS: 245-412-3
UN: 1993
ADR: 3,II