2-Bromopropeno 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
107340100 107340500
ACRO107340100EA 93.2 EUR
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropeno 99% estabilizado
2-Bromopropeno
Formula: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Pto. Ebullición: 47…49 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –125 °C
Densidad: 1,36 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000140
Núm. CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT