Bromuro de alilo ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromopropeno
Estabilización:
Stabilised with propylene oxide
A11766.30
A11766.0B
A11766.30EA
47.8
EUR
A11766.30
A11766.0B
Bromuro de alilo ≥99% estabilizado
Bromuro de alilo
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99%
CAS No.: 106-95-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4700
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -119°
Boiling Point: 70-71°
Merck Reference: 14,288
UN No.: 1099
MDL No.: MFCD00000244
Formula:
C₃H₅Br Pto. Ebullición: 70…71 °C Pto. de fusión: –119 °C Densidad: 1,398 Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000244 Núm. CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 UN: 1099 ADR: 3,I Índice Merck: 14,288 |