4-Bromo-1-buteno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 84.3 EUR
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-buteno 98+%
4-Bromo-1-buteno
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.33 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000258
Núm. CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %