5-Bromo-1-penteno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 59.4 EUR
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-penteno 95%
5-Bromo-1-penteno
Formula: C₅H₉Br
Pto. Ebullición: 126…127 °C (765 mmHg)
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000264
Núm. CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %