5-Bromo-1-penteno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11219.06
A11219.14
A11219.06EA
86.8
EUR
A11219.06
A11219.14
5-Bromo-1-penteno 96%
5-Bromo-1-penteno
Purity: 96%
CAS No.: 1119-51-3
Molecular Formula: BrC5H9
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4639
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 506077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD0000-364
Formula:
C₅H₉Br Pto. Ebullición: 126…127 °C Densidad: 1,259 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000264 Núm. CAS: 1119-51-3 EINECS: 214-281-4 UN: 1993 ADR: 3,III |