6-Bromo-1-hexeno 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

364700010 364700050 364700250
ACRO364700010EA 40.8 EUR
ACRO364700010 ACRO364700050 ACRO364700250
6-Bromo-1-hexeno 97%
6-Bromo-1-hexeno
Formula: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Pto. Ebullición: 47…51 °C (16 mmHg)
Densidad: 1,217 g/cm³
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000269
Núm. CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR