6-Bromo-1-hexeno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 95%
CAS No.: 2695-47-8
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4652
Odour: Characteristic
Boiling Point: 147°
Beilstein Reference: 506203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000269
Formula:
C₆H₁₁Br Pto. Ebullición: 147 °C Densidad: 1,217 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000269 Núm. CAS: 2695-47-8 EINECS: 220-267-9 UN: 1993 ADR: 3,III |