trans-1,4-Dibromo-2-buteno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-1,4-Dibromo-2-buteno
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 96.9 EUR
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-buteno 97%
trans-1,4-Dibromo-2-buteno
Formula: C₄H₆Br₂
MW: 213,9 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000249
Núm. CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %