4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L12766.09
L12766.18
L12766.09EA
208
EUR
L12766.09
L12766.18
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno ≥98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Formula:
C₄H₄BrF₃ MW: 188,97 g/mol Pto. Ebullición: 95…98 °C Densidad: 1,639 Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039274 Núm. CAS: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 UN: 1993 ADR: 3,II |