3,4-Epoxi-1-buteno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00238.03
L00238.06
L00238.14
L00238.03EA
62.4
EUR
L00238.03
L00238.06
L00238.14
3,4-Epoxi-1-buteno ≥98%
3,4-Epoxi-1-buteno
Purity: 98%
CAS No.: 930-22-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -50°(-58°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Recognizable
Melting Point: -135°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 103170
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005149
Formula:
C₄H₆O Pto. Ebullición: 65…66 °C Pto. de fusión: –135 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: –50 °C (–58 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005149 Núm. CAS: 930-22-3 EINECS: 213-210-4 UN: 1993 ADR: 3,II |