trans-2-Decenal 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-2-Decenal
L05901.06
L05901.14
L05901.06EA
63
EUR
L05901.06
L05901.14
trans-2-Decenal 95%
trans-2-Decenal
Purity: 95%
CAS No.: 3913-81-3
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 117°/17mm
Beilstein Reference: 1704445
MDL No.: MFCD00014679
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 117 °C (17 mmHg) Densidad: 0,840 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014679 Núm. CAS: 3913-81-3 EINECS: 223-474-2 UN: 3082 ADR: 9,III |