trans-2-Pentenal 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 43.7 EUR
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009615
Núm. CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %