trans-2-Pentenal 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Pentenal
L06108.06 L06108.14
L06108.06EA 43.6 EUR
L06108.06 L06108.14
trans-2-Pentenal 96%
trans-2-Pentenal
Purity: 96% CAS No.: 1576-87-0 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4430 Odour: Fruit-like Boiling Point: 125° Beilstein Reference: 1719742 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00009615
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C
Densidad: 0,860
Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009615
Núm. CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1989
ADR: 3,II