Acetato de alilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

180651000 180655000
ACRO180651000EA 34.5 EUR
ACRO180651000 ACRO180655000
Acetato de alilo 99%
Acetato de alilo
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008721
Núm. CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,00293

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR