Acetato de alilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetic acid allyl ester
41353.AD
41353.AK
41353.ADEA
43.7
EUR
41353.AD
41353.AK
Acetato de alilo ≥99%
Acetato de alilo
Purity: 99%
CAS No.: 591-87-7
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Liquid
Density: 0.928
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: 6°
Boiling Point: 103-104°
Merck Reference: 14,285
UN No.: 2333
MDL No.: MFCD00008721
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 103…104 °C Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 0,928 Pto. de inflamación: 6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008721 Núm. CAS: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Índice Merck: 14,285 |