Acetato de alilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acetic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20554.0100 8.20554.0500
8.20554.0100EA 78.8 EUR
8.20554.0100 8.20554.0500
Acetato de alilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de alilo
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008721
Núm. CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 (6.1),II
Índice Merck: 12,00293
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 28 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 27.2 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4042 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.0 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 374 °C
Synonyms Acetic acid allyl ester
Hill Formula C5H8O2
Chemical Formula CH3COOCH2CH=CH2