2,3-Dicloropropeno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dichloro-1-propene
113691000 113695000
ACRO113691000EA 129 EUR
ACRO113691000 ACRO113695000
2,3-Dicloropropeno 98%
2,3-Dicloropropeno
Formula: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –83,1 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000943
Núm. CAS: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN: 2047
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pink-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4601 to 1.4621 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm