2,3-Dicloropropeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Dichloro-1-propene
L08943.09
L08943.18
L08943.30
L08943.09EA
24.7
EUR
L08943.09
L08943.18
L08943.30
2,3-Dicloropropeno ≥98%
2,3-Dicloropropeno
Purity: 98%
CAS No.: 78-88-6
Molecular Formula: C3H4Cl2
Formula Weight: 110.97
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Pungent
Melting Point: -83°
Boiling Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1361491
UN No.: 2047
MDL No.: MFCD00000943
Formula:
C₃H₄Cl₂ MW: 110,97 g/mol Pto. Ebullición: 93…96 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 1,209 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000943 Núm. CAS: 78-88-6 EINECS: 201-153-8 UN: 2047 ADR: 3,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)